Merck
35361
Supelco
Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hemi(nonahydrate)
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl13C6]acetic acid sodium salt hemi(nonahydrate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C8H10Cl2NNaO2 · 4.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cccc2Cl.[O-]C(=O)C[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]3Nc4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/2C14H11Cl2NO2.2Na.9H2O/c2*15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;;;;;;;;;;;/h2*1-7,17H,8H2,(H,18,19);;;9*1H2/q;;2*+1;;;;;;;;;/p-2/i2*1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1;;;;;;;;;;;
Klucz InChI
PRLOWEIBESKIQR-IJYJQIEZSA-L
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1