Merck
Y0000046
Estradiol valerate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Estradiol 17-valerate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.50
Beilstein:
2480357
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
estradiol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
Klucz InChI
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny walerianianu estradiolu EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Teichmann
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 6 Suppl 2, 17-23 (2003-12-13)
The particular features of the pharmacology of a new continuous regimen for hormone replacement therapy containing 2 mg estradiol valerate (E2V) and 2 mg dienogest (DNG) (Climodien, Schering AG, Berlin, Germany) depend largely on its progestogenic component. Dienogest has the
C Egarter et al.
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 75(4), 386-393 (1996-04-01)
Two sequential hormone replacement regimens, containing either estradiol valerate plus medroxyprogesterone acetate (E2V/MPA) or conjugated estrogens plus medrogestone (CE/MED), were compared with respect to effects on climacteric symptoms, lipid metabolism, and hemostasis. In an open, multicenter study, 51 perimenopausal women
R M Machado-de-Sena et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 11(3), 275-282 (2014-05-06)
Vaginal candidiasis (VC) is a disease that affects thousands of women of childbearing age, mainly caused by Candida albicans fungus. Photodynamic therapy (PDT) uses photosensitizing substances that are nontoxic in the dark, but able to produce reactive oxygen species when
Franca Fruzzetti et al.
Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 28(5), 400-408 (2012-04-04)
Natural estrogens such as estradiol (E(2)) or its valerate ester (E(2)V) offer an alternative to ethinyl estradiol (EE). E(2)-containing combined oral contraceptives (COCs) have demonstrated sufficient ovulation inhibition and acceptable contraceptive efficacy. However, earlier formulations were generally associated with unacceptable
B von Schoultz
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 6 Suppl 2, 24-32 (2003-12-13)
A combination of 2 mg estradiol valerate with 2 mg dienogest (E2V/DNG) (Climodien, Schering AG, Berlin, Gemany) is the first continuous combined postmenopausal hormone replacement therapy (HRT) preparation to contain a progestogen with substantial antiandrogenic activity. A study of its