Kluczowe dokumenty
D1200000
Dienestrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dienestrol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C(c1ccc(O)cc1)\C(=C\C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+
Klucz InChI
NFDFQCUYFHCNBW-SCGPFSFSSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)