NISTC1153A
Stainless Steel
NIST® SRM® C1153a, 17 Cr - 9 Ni
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co), Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Antymon (Sb), Arsen (As), Bizmut (Bi), Bor (B), Niob (Nb), Azot (N), Selen (Se), Srebro (Ag), Tantal (Ta), Tellur (Te), Cyna (Sn), Tytan (Ti), Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Żelazo (Fe)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTC1153A | 4061834190776 |