Merck
NIST17G
Sacharoza Rotacja optyczna
NIST® SRM® 17g
Synonim(y):
Sucrose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
Beilstein:
90825
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
bottle of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST® SRM®
17g
mp
185-187 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
Format
neat
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Klucz InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Opis ogólny
SRM 17G składa się z czystej krystalicznej sacharozy o certyfikowanej wartości czystości chemicznej.
Każda jednostka SRM 17G zawiera butelkę zawierającą ~60 g sacharozy.
SRM 17G_cert
SRM 17G_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia rotacji optycznej sacharozy (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako standard sacharymetryczny, używany do kalibracji systemów polarymetrycznych.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego sacharozy oraz niecertyfikowane wartości ułamka masowego węgla i wodoru.
  • Certyfikowane wartości czystości chemicznej są określane przy użyciu ilościowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego 1H(q1H-NMR).
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Masy (SI).
  • Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Sacharoza
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)