Kluczowe dokumenty
NISTC1137A
White cast iron
NIST® SRM® C1137a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Ceren (Ce), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tytan (Ti), Aluminium (Al)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)