NISTC1292
High-alloy white cast iron
NIST® SRM® C1292, (Ni-Hard, Type IV)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)