Kluczowe dokumenty
NIST139B
Chromium-nickel-molybdenum steel
NIST® SRM® 139b, (AISI 8640)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo), azot (N)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)