Kluczowe dokumenty
SAB5701776
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1-S307 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
metody:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.12 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer307)
informacje o genach
human ... IRS1(3667)
Opis ogólny
This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S307 of human IRS1 (NP_005535.1).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)