Kluczowe dokumenty
NIST1878B
Respirable alpha-quartz
NIST® SRM® 1878b, quantitative X-ray powder diffraction standard
Synonim(y):
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
Format
matrix material
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Each unit of SRM 1878b contains approximately 5 g of powder bottled in an argon atmosphere.
SRM 1878B _SDS
SRM 1878B _CoA
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Available with a certificate documenting NIST-certified value of crystalline phase purity and lattice parameter. The information values include particle size distribution, as determined by laser scattering.
- Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass fraction.
- The NIST certificate is provided with storage and use instructions
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)