LTN-GD5-1
nGal d 5(Gallus domesticus allergen 5)
pkg of 250 μg
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
Mw 67 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Źródło: Albumina surowicy kurcząt
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Przefiltrowano przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Chromatografia wieloetapowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwagi:
(1) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Przefiltrowano przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Chromatografia wieloetapowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwagi:
(1) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)