Kluczowe dokumenty
BI-NAH6-1
Biotin Natural Ara h 6 (Arachis hypogaea allergen 6)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
14.5 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered
Concentration: See product insert
Purification: From delipidated peanut extract by multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%
Note:
(1)Trace Ara h 1 and Ara h 2 levels <0.05%.
(2) Protect from exposure to light.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)