Kluczowe dokumenty
BI-RAH8-1
Biotin Recombinant Ara h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
17 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Steriled filtered.
Concentration: See product insert
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by HPLC gel filtration. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
Note:
(1) Protect from exposure to light.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)