Kluczowe dokumenty
RE-TA14-1
Recombinant Tri a 14 (Triticum aestivum allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
10 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 0.2M L-arginine pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by multi-step HPLC chromatography. Purity >95% by SDS-PAGE
Note:
(1)rTri a 14 has a C-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)