MAB4360
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
TRA-1-60 Marker
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRA-1-60, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PODXL(5420)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot: A previous lot of this antibody was used in WB.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunohistochemistry: A previous lot of this antibody was used in IH.
Flow Cytometry: A starting range of 10-20 µg/mL is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
NTERA-2 cl.D1 whole cell lysate (pluripotent stem cells derived from teratocarcinoma and are considered the malignant counterparts of human embryonic stem cells)
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Produkty
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) regulują szlaki rozwojowe i kształtowanie mezodermy/ektodermy we wczesnym rozwoju embrionalnym.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.