MAB4304
Anti-Stage-Specific Embryonic Antigen-4 Antibody, clone MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
SSEA-4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MC-813-70, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence: A previous lot of this antibody was used in IF.
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Flow Cytometry: A starting range of 10-20 µg/mL is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Pluripotent human embryonic stem (ES) cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2