Kluczowe dokumenty
NA-AH6-1
Naturalny alergen Ara h 6 (Arachis hypogaea allergen 6), orzeszki ziemne
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
14,500 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Mąka z jasnych prażonych orzeszków ziemnych (odmiana Runner)
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Sterylnie filtrowany
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Z delipidowanego ekstraktu z orzeszków ziemnych za pomocą wieloetapowej chromatografii. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%
Uwaga:
(1) Śladowe poziomy Ara h 1 i Ara h 2 <0,05%.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)