Kluczowe dokumenty
LTN-AHRE-1
LoTox Białko mąki z orzeszków ziemnych o zdefiniowanej zawartości alergenów(Arachis hypogaea), orzeszki ziemne
pkg of 1 mL, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Mąka z jasnych prażonych orzeszków ziemnych( odmianaRunner )
Formuła: Bez konserwantów i nośników w sterylnej, wolnej od endotoksyn soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Sterylnie filtrowany.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie:
Uwaga:
(1) Produkt LoTox: Endotoksyna = 0,03 EU/μg.
(2) Używać sterylnych końcówek, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu.
(3) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Przechowywanie i stabilność
Nie dopuszczać do pozostawania produktu w temperaturze 4°C lub temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Ponownie zamrozić niewykorzystaną porcję i w razie potrzeby podzielić na mniejsze ilości, aby uniknąć cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Ara h 1: monomer 64 kD; Ara h 2: dublet 19-19 kD
Ara h 3: nieczerwony 58 kD; Ara h 6: 14,5 kD; Ara h 8: 17 kD
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)