T2400
Tropomyosin from porcine muscle
lyophilized powder (contains Tris buffer salts)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine muscle
Poziom jakości
Próba
≥70% protein basis (biuret)
Formularz
lyophilized powder (contains Tris buffer salts)
metody
electrophoresis: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Tropomiozyna należy do rodziny białek wiążących filamenty aktyny. Jest to wszechobecne białko występujące u zwierząt i grzybów. Tropomiozyna składa się z dwóch α-helikalnych łańcuchów ułożonych w formie zwiniętej cewki. Istnieje ponad dwadzieścia izoform, w różnych komórkach eukariotycznych, takich jak mięśnie szkieletowe, sercowe i gładkie, mózg, płytki krwi, fibroblasty, płytki krwi i inne komórki niemięśniowe.
Zastosowanie
Użyto tropomiozyny z mięśni świń:
- jako kontrola pozytywna w analizie i teście współosadzania aktyny z α-tropomiozyną (TPM1)
- w analizie właściwości antyadhezyjnych rybich tropomiozyn
- w analizie Western blot
Działania biochem./fizjol.
Tropomiozyna jest związana z cytoszkieletem aktyny i odgrywa rolę w stabilizacji i regulacji interakcji aktyny z innymi białkami wiążącymi aktynę. Odgrywa również rolę w skurczu mięśni poprzez regulację interakcji aktyny z miozyną.
Dimeric protein that assumes an α-helical coiled coil conformation. In the absence of Ca2+, inhibits muscle contractility by blocking the myosin binding sites on actin.
Tropomyosin together with troponin, regulates the binding of myosin to actin. Tropomyosin is a dimeric coiled-coil protein forming continuous polymers along the myosin-binding groove of actin. Various tropomyosin isoforms help confer structure and function to actins in the cytoskeleton and striated muscle function. Dimeric protein that assumes an α-helical coiled-coil conformation. In the absence of Ca2+, it inhibits muscle contractility by blocking the myosin binding sites on actin.
Komentarz do analizy
SDS electrophoresis shows two major bands.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)