GE27-4110-02
Poly (A)
Cytiva 27-4110-02, pack of 500 mg
Synonim(y):
Kwas poliadenylowy, Poli(A) RNA
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.51
Polecane produkty
opakowanie
pack of 500 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-4110-02
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poli(A) jest testowanym przez rybonukleazę, jednoniciowym homopolimerem RNA, o średniej długości łańcucha >200 nukleotydów.
Działania biochem./fizjol.
W badaniach nad rozwojem leków, poli(A) (kwas poliadenylowy) może być wykorzystywany do oceny wiązania potencjalnych leków terapeutycznych z mRNA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)