RE-CV2-RBD-01
SARS-Cov-2 Spike, domena wiążąca receptor (aa 319- aa 541)
pkg of 100 μg
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
Mw 26 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Źródło: E. coli
Skład: Bez konserwantów i nośników w 20mM Tris, 0.3M NaCl, 6M Urea, pH 8.0.
Filtrowane przez filtr 0.22μm.
Stężenie: xx na podstawie OD 280nm. Współczynnik ekstynkcji = 1,286.
Oczyszczanie: Oczyszczony z E. coli za pomocą wieloetapowej chromatografii.
Uwagi:
(1) SARS-CoV-2 NCR ma C-końcowy tag 7xHis.
Skład: Bez konserwantów i nośników w 20mM Tris, 0.3M NaCl, 6M Urea, pH 8.0.
Filtrowane przez filtr 0.22μm.
Stężenie: xx na podstawie OD 280nm. Współczynnik ekstynkcji = 1,286.
Oczyszczanie: Oczyszczony z E. coli za pomocą wieloetapowej chromatografii.
Uwagi:
(1) SARS-CoV-2 NCR ma C-końcowy tag 7xHis.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do użytku badawczego i komercyjnego in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
RE-CV2-RBD-01 | 4065267047973 |