LTR-CV2-NCR-01
Nukleokapsyd SARS-CoV-2, domena wiążąca RNA (aa 46- aa 173)
pkg of 1 mg
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
Mw 15 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
producent / nazwa handlowa
InBio
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Źródło: E. coli
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 0,3M NaCl, 1X PBS, pH 7,4.
Stężenie: xx na podstawie OD 280nm. Współczynnik ekstynkcji = 1,8.
Oczyszczanie: Oczyszczony z E. coli za pomocą wieloetapowej chromatografii.
Uwagi:
(1) SARS-CoV-2 NCR ma C-końcowy tag 7xHis.
(2) Mutacja punktowa (P46G) wprowadzona w celu zwiększenia stabilności.
(3) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 0,3M NaCl, 1X PBS, pH 7,4.
Stężenie: xx na podstawie OD 280nm. Współczynnik ekstynkcji = 1,8.
Oczyszczanie: Oczyszczony z E. coli za pomocą wieloetapowej chromatografii.
Uwagi:
(1) SARS-CoV-2 NCR ma C-końcowy tag 7xHis.
(2) Mutacja punktowa (P46G) wprowadzona w celu zwiększenia stabilności.
(3) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do użytku badawczego i komercyjnego in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
LTR-CV2-NCR-01 | 4065267047911 |