Kluczowe dokumenty
Z232971
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 25 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (31)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212261405
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
70 mm
pojemność
25 mL
śr. zewn. kolby
43 mm
śr. zewn. szyjki
31 mm
Opis ogólny
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)