Kluczowe dokumenty
NA-GD3-1
Naturalny Gal d 3( alergenGallus domesticus 2, ovotransferryna), jajo kurze
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
77 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Konalbumina z białka jaja kurzego
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami wolnej od endotoksyn, pH 7,4. Przefiltrowano przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Chromatografia wieloetapowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga:
(1) Nie testowano na obecność endotoksyny
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)