Key Documents
RE-AH8-1
rAra h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut
pkg of 250 μg
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
klasa czystości
analytical standard
masa cząsteczkowa
Mw 17 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Source: E. coli
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Steriled filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by HPLC gel filtration.
Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)