Merck
K0600000
Ketoconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ketoconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
Klucz InChI
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
CYP3A4 inhibitor
Działania biochem./fizjol.
Antifungal agent
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masato Ohbuchi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(3), 1332-1338 (2013-01-01)
The antifungal efficacy of voriconazole (VRC) differs among host species, with potent efficacy in humans but less in rodents. We investigated the possible involvement of pregnane X receptor (PXR) and constitutive androstane receptor (CAR) in the species-specific efficacy of VRC
B Halama et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 93(6), 564-571 (2013-03-21)
The objective of the study was to establish an in vivo method for assessing cytochrome P450 3A (CYP3A) activity using therapeutically inert nanogram doses of midazolam. We administered four escalating single doses of oral midazolam (0.0001-3 mg) to 12 healthy participants
Hao Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13655-13668 (2013-03-26)
Ketoconazole binds to and antagonizes pregnane X receptor (PXR) activation. Yeast high throughput screens of PXR mutants define a unique region for ketoconazole binding. Ketoconazole genetically interacts with specific PXR surface residues. A yeast-based genetic method to discover novel nuclear
K-H Shin et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(5), 601-609 (2013-06-21)
This study aimed to evaluate endogenous metabolic markers of hepatic cytochrome P450 (CYP)3A activity in healthy subjects using a metabolomics approach. Twenty-four subjects received the following medication during the following three study periods: 1 mg of i.v. midazolam alone (control
Jan Faergemann et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(9), 1365-1371 (2007-06-15)
Seborrhoeic dermatitis (SD) is a chronic, inflammatory skin disorder, affecting areas of the head and body where sebaceous glands are most prominent and active. The disorder commonly affects hair-bearing areas of the head, including the scalp. Involvement on the face