Merck
BP1169
Ketoconazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ketoconazole
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
Klucz InChI
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Ketoconazole BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Fluconazole Oral SuspensionFluconazole
  • CapsulesFluconazole
  • InfusionKetoconazole
  • ShampooKetoconazole
  • Cream
  • CYP3A4 inhibitor
    Działania biochem./fizjol.
    Antifungal agent
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wykazy regulacyjne
    Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)