Kluczowe dokumenty
ERMCZ120
Fine dust (PM10-like) (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMCZ120.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jin Kyung Seok et al.
Skin pharmacology and physiology, 31(3), 134-143 (2018-03-23)
Airborne particulate matter with a diameter of < 10 µm (PM10) causes oxidative damage, inflammation, and premature skin aging. In this study, we evaluated whether polyphenolic antioxidants attenuate the inflammatory responses of PM10-exposed keratinocytes. Primary human epidermal keratinocytes were exposed