BCR723
Road dust (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
neat
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR723.
BCR723.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Ross A Sutherland
Analytica chimica acta, 582(2), 201-207 (2007-03-28)
BCR-723 is the only environmental certified reference material for platinum-group elements (PGEs) Pt, Pd and Rh. It has been an integral component of quality control/quality assurance procedures in environmental laboratories measuring PGEs, since 2001. Here, we present an extensive quantitative