BCR166
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
opis
parameter of the calibration line 4.821 0.019
Postać
particles
producent / nazwa handlowa
JRC
wielkość cząstki
4.8 μm
Zastosowanie
general analytical
format
neat
Opis ogólny
Nominal 4.8 μm latex (0.2 % solids)
Opakowanie
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR166
BCR166
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)