Key Documents
NIST1017B
Glass (particle size)
NIST® SRM® 1017b
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
beads
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating and calibrating particle size measuring instruments covering the 100 μm to 400 μm range. Typical use is in the evaluation of wire-cloth test sieves in the range of 106 μm (No. 140) through 355 μm (No. 45). A unit of NIST1017b consists of approximately 70 g of solid spherical soda-lime glass spheres contained in a glass bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1017B_cert
SRM 1017B_SDS
Inne uwagi
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3