Kluczowe dokumenty
700085P
Avanti
diosgenin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
3β-hydroxy-5-spirostene; nitogenin
About This Item
Polecane produkty
opis
(3β,25R)-spirost-5-en-3-ol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (700085P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)C5CC1
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)