BCR167
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
opis
parameter of the calibration line 9.475 0.018
Formularz
particles
producent / nazwa handlowa
JRC
wielkość cząstki
9.6 μm
Zastosowanie
general analytical
Format
neat
Opis ogólny
Nominal 9.6 μm latex (1.4 % solids)
Opakowanie
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR167
BCR167
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2