Key Documents
BCR165
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
opis
parameter of the calibration line 2.223 0.013
Postać
particles
producent / nazwa handlowa
JRC
wielkość cząstki
2 μm
Zastosowanie
general analytical
format
neat
Opis ogólny
Nominal 2 μm latex (0.02% solids)
Opakowanie
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR165
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)