Kluczowe dokumenty
B3916
Boldine
analytical standard
Synonim(y):
2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant (Peumus boldus molina)
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98% (TLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1% isopropanol
mp
157-164 °C
rozpuszczalność
ethanol: 50 mg/mL
Zastosowanie
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Klucz InChI
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)