Kluczowe dokumenty
SMB00702
Apigenin
≥97% (TLC), from citrus
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (TLC)
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMSO: 27 mg/mL
1 M KOH: 50 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Klucz InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , IL4(287287) , Tnf(24835)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- to test its anti-cancer effects as a reference agent to treat various digestive track and liver cancer cells in in vitro studies
- as stimuli and inhibitor to test its anti-inflammatory effects on in vitro inflammatory responses due to dietary and metabolic changes of rural- and urban-living Tanzanians
- as a reference standard to identify the phenolic compounds in olive mill wastewater and pomace
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)