Merck
SMB00108
Sigma-Aldrich
Apigenin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Apigenin 7-O-β-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352212
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Klucz InChI
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mariarosa Maietta et al.
Food & function, 9(3), 1545-1556 (2018-02-13)
Accumulation of advanced glycation end products (AGEs) in vivo is associated with many chronic disorders such as diabetes, renal failure, aging, and Alzheimer's disease. The aim of this study was to expand the knowledge about the functional properties of Origanum