Merck
Y0000434
Boldine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.37
Beilstein:
94036
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
boldine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Klucz InChI
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Boldine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Speisky et al.
Pharmacological research, 29(1), 1-12 (1994-01-01)
Boldo (Peumus boldus Mol.), a Chilean tree traditionally employed in folk medicine and recognized as a herbal remedy in a number of pharmacopoeias, mainly for the treatment of liver ailments, has recently been the subject of increasing attention. Boldine, in
Peter O'Brien et al.
Chemico-biological interactions, 159(1), 1-17 (2005-10-14)
The increasing recognition of the participation of free radical-mediated oxidative events in the initiation and/or progression of cardiovascular, tumoural, inflammatory and neurodegenerative disorders, has given rise to the search for new antioxidant molecules. An important source of such molecules has
Darina Muthna et al.
Natural product communications, 8(12), 1797-1800 (2014-02-22)
Plant and folk medicine represent nowadays a source of either new therapeutic substances or substrates for drug synthesis. One such promising group for possible further exploitation is the family of aporphine alkaloids containing boldine and related compounds. In this mini-review