Merck
00900585
Chlorek berberyny
primary reference standard
Synonim(y):
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.81
Numer w indeksie barw:
75160
Beilstein:
3836585
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
ciąg SMILES
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Barwienie fluorescencyjne heparyny w komórkach tucznych
Działania biochem./fizjol.
Alkaloid o słabych właściwościach antybiotycznych. Substrat dla pomp wyrzutowych MDR. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa berberyny jest wzmacniana przez inhibitor MDR 5´-metoksyhydnokarpinę (5´-MHC). Berberyna zwiększa ekspresję Pgp w komórkach wątrobiaka. Leczenie berberyną potencjalnie skutkuje zmniejszoną akumulacją leków chemioterapeutycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)