Key Documents
SMB00377
Magnoflorine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(6aS)-2,10-dimethoxy-6,6-dimethyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-6-ium-1,11-diol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(OC)C=C2CC[N+](C)(C)[C@@]3([H])CC4=CC=C(OC)C(O)=C4C1=C32
InChI
1S/C20H23NO4/c1-21(2)8-7-12-10-15(25-4)20(23)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(24-3)19(22)17(11)18/h5-6,10,13H,7-9H2,1-4H3,(H-,22,23)/p+1/t13-/m0/s1
Klucz InChI
YLRXAIKMLINXQY-ZDUSSCGKSA-O
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3