Kluczowe dokumenty
93000
Trityl chloride
purum, ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (AT)
Synonim(y):
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (AT)
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
pozostałość po prażeniu
≤0.2% (as SO4)
bp
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
109-113 °C
rozpuszczalność
chloroform: 0.1 g/mL, clear
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Organic Synthesis: Research on the synthesis of 1, 2, 4-triazine derivatives, exploring the condensation reactions of trityl chloride with various compounds (Majid et al., 2020).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)