Merck
91556
Supelco
3-Benzylidenecamphor
analytical standard
Synonim(y):
1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-BC, 3-Benzylidene-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one, 3-Benzylidene-2-bornanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
Beilstein:
1967440
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@]1(C/2=O)CC[C@@H](C1(C)C)C2=C\C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3/b13-11-
Klucz InChI
OIQXFRANQVWXJF-QBFSEMIESA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elissa O'Malley et al.
The Science of the total environment, 754, 142373-142373 (2020-12-02)
UV filters present in sunscreen and other cosmetics are directly released into the environment during aquatic recreational activities. The extent to which the wide range of UV filters pose a risk to the environment remains unclear. This study investigated the
Rory Verhagen et al.
Chemosphere, 223, 731-737 (2019-02-27)
In recent years, organic ultraviolet filters (UVFs) received considerable attention as a group of emerging contaminants, including in Australia where the use of UVFs is particularly relevant. Passive sampling using polymers has become widely used for routine monitoring of chemicals
Adela Jing Li et al.
Journal of hazardous materials, 337, 115-125 (2017-05-17)
Ethyl-4-aminobenzoate (Et-PABA) is currently used as a substitute for 4-aminobenzoate (PABA) in sunscreens and anesthetic ointments. Despite its widespread use and hydrophilicity, Et-PABA has never been found in environmental waters. This study, probed the occurrence of Et-PABA in both seawater
Hanne Frederiksen et al.
International journal of hygiene and environmental health, 220(2 Pt A), 244-253 (2016-09-18)
Experimental studies indicate that some chemicals with UV blocking properties (known as UV filters) can act as endocrine disruptors. UV filters are used in sunscreens and other cosmetic- and personal care products, as well as in other consumer products such