Merck
915238
Sigma-Aldrich
CX51
Umicore
Synonim(y):
[(IPr)Pd(vs)], [1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)imidazol-2-yliden][1,3-diwinylo-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan]pallad(0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H54N2OSi2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
187-189 °C
ciąg SMILES
[Pd](C1N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C)(C)C.[Si](O[Si](C)(C)C=C)(C)(C)C=C
Klucz InChI
JKSMOYZXGHGDDP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Umicore CX51 jest homogenicznym katalizatorem przydatnym w reakcjach sprzęgania krzyżowego z arenami i sprzęgania krzyżowego Mizoroki Heck. Ponadto może być stosowany jako homogeniczny katalizator w reakcjach telomeryzacji z aminami i alkoholami.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.pmc.umicore.com.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)