Merck
80694
Supelco
Pinnatoxin E solution
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile; nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H69NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
784.03
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile; nominal concentration)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez pierwotny materiał referencyjny z NMI.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na załączonym certyfikacie.
Do analizy toksyn morskich w owocach morza.
Sprawdź naszą pełną ofertę materiały referencyjne dotyczące toksyn morskich.
Komentarz do analizy
20 μg/g w 0,1% kwasie octowym w 50% acetonitrylu
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)