Merck
40538
Supelco
Pinnatoxin F solution
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=C(C[C@H]1O[C@]2(O[C@@]3(O[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](C)C3)CC2)[C@](C)(O)CC1)CCCC5=NC[C@H](C)[C@@H](C)C[C@]65CCC(C7OC(CC7)=O)=C[C@]6([H])[C@@H]8O[C@]9(C4)C[C@@H](C)C[C@H]8O9
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez pierwotny materiał referencyjny z NMI.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na załączonym certyfikacie.
Do analizy toksyn morskich w owocach morza.
Sprawdź naszą pełną ofertę materiały referencyjne dotyczące toksyn morskich.
Komentarz do analizy
20 μg/g w 0,1% kwasie octowym w 50% acetonitrylu
Inne uwagi
Dihydro-5-[(2S,3R,11S,14R,15R,18S,20S,21S,22S,24S,26S,28R,29S,29aS,33aR)-2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,20,21,25,26,27,28,29,29a,32,33-tetracosahydro-14,21-dihydroxy-2,3,14,20,26-pentamethyl-9-methylene-19H-11,15:15,18:18,22:24,28:24,29-pentaepoxy-1H-benzo[2,3]cycloheptacos[1,2-b]azepin-31-yl]-2(3H)-furanone
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)