Merck
80099
Supelco
PTX-11 solution
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Pectenotoxin 11 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H70O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
875.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
20 μg/g in methanol (nominal concentration)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@]([C@H]2O[C@]([C@H](OC([C@H](C)[C@@H]3CCC[C@]4(O[C@H]([C@@H]([C@](C5)(C)O[C@H]6C5=O)O)CC4)O3)=O)[C@@H]2O)([H])/C=C/C(C)=C/[C@H](C)C[C@]7(C)O[C@@H]([C@@]8(O[C@@H]6C9)O[C@@]9(C)CC8)CC7)(O)OCC[C@H]1C
InChI
1S/C47H70O15/c1-25-10-11-31-37(35(49)40(55-31)47(53)38(50)27(3)14-20-54-47)56-41(52)28(4)30-9-8-15-45(57-30)17-12-32(58-45)39(51)44(7)23-29(48)36(61-44)33-24-43(6)18-19-46(59-33,62-43)34-13-16-42(5,60-34)22-26(2)21-25/h10-11,21,26-28,30-40,49-51,53H,8-9,1
Klucz InChI
ASJMRRUHURWTNM-NCWQDUMVSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Do analizy toksyn morskich w owocach morza.
Sprawdź naszą pełną ofertę materiały referencyjne dotyczące toksyn morskich.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)