Kluczowe dokumenty
07568
GTX-6 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(3aS,4R,10aS)-2,6-Diimino-4-({[(sulfoamino)carbonyl]oxy}methyl)-decahydropyrrolo[1,2-c]purine-5,10,10-triol solution, Gonyautoxin VI solution
About This Item
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]3(NC(N2)=[NH2+])N(CCC3(O)O)C(N(O)[C@H]1COC(NS(=O)([O-])=O)=O)=N
InChI
1S/C10H17N7O8S/c11-5-2-8-6(14-5)4(1-10(20,21)15-26(23,24)25)16(22)7(12)17(8)13-3-9(8,18)19/h3-4,6,12,15,18-22H,1-2H2,(H2,11,14)(H,23,24,25)/t4-,6+,8?/m1/s1
Klucz InChI
JCYAGWARYPYNNY-GAQYXTMBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)