Merck
296082
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
Nazwa produktu
Diethyl ether, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.7%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
1 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl ether is a highly volatile and flammable organic solvent. On storing for a long time, DEE can form organic peroxides, which can be suppressed by adding butylated hydroxytoluene (BHT) as a stabilizer. BHT scavenges the free radicals required for the peroxide formation.
Zastosowanie
Diethyl ether has been used as a solvent for the preparation of 3-formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-oxy-pyrroline from 3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-oxy-pyrroline using DIBAL.
produkt powiązany
zalecane rękawice chroniące przed rozpryskami
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs,
Royal Society of Chemistry null
Nicolò Manfredini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
Thermo-responsive nanoparticles (NPs), i.e., colloids with a sharp and often reversible phase separation in response to thermal stimuli, are coming to the forefront due to their dynamic behavior, useful in applications ranging from biomedicine to advanced separations and smart optics.
Site-directed spin-labeling of nucleotides and the use of in-cell EPR to determine long-range distances in a biologically relevant environment
Azarkh M, et al.
Nature Protocols, 8(1), 131-131 (2013)
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive