Merck
676845
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥98.0%, ACS reagent, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
bp:
34.6 °C (lit.)
Nazwa produktu
Diethyl ether, ACS reagent, ≥98.0%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.5 psi ( 55 °C)
8.38 psi ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% (water)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter dietylowy (znany również jako eter etylowy lub eter) to rozpuszczalnik laboratoryjny. Jest pożądanym rozpuszczalnikiem olejów, tłuszczów, wosków, perfum, barwników, żywic, węglowodorów i gum. Jest również stosowany jako paliwo i do syntezy innych związków chemicznych. DEE jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik w syntezie Grignarda.
Zastosowanie
Eter dietylowy jest stosowany jako rozpuszczalnik w wydrukowanym w 3D urządzeniu reakcyjnym do syntezy chemicznej.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Inês Mesquita et al.
Cell reports, 30(12), 4052-4064 (2020-03-27)
Hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1α) is considered a global regulator of cellular metabolism and innate immune cell functions. Intracellular pathogens such as Leishmania have been reported to manipulate host cell metabolism. Herein, we demonstrate that myeloid cells from myeloid-restricted HIF-1α-deficient mice
Faysal Benaskar et al.
ChemSusChem, 6(2), 353-366 (2012-11-30)
A μ(2)-process in the Ullmann-type C-O coupling of potassium phenolate and 4-chloropyridine was successfully performed in a combined microwave (MW) and microflow process. Selective MW absorption in a micro-fixed-bed reactor (μ-FBR) by using a supported Cu nanocatalyst resulted in an
Ether-directed ortho-C-H olefination with a palladium(II)/monoprotected amino acid catalyst.
Gang Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1245-1247 (2012-12-15)
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the