Merck
271454
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
anhydrous, 99.3%
Synonim(y):
Butyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1732752
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
142-143 °C (lit.)
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
4.48 (vs air)
ciśnienie pary
4.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.3%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
365 °F
granice wybuchowości
8.5 %
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
pH
5.2
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
gęstość
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibutyl ether is being considered as an alternative fuel for diesel engines due to its non-miscibility in water, high cetane number and energy content.
Dibutyl ether is commonly used as solvent for various reactions. It forms azeotropic compositions with various organic solvents and the vapour/liquid equilibria of its binary mixtures have been investigated by head-space gas chromatography.
Zastosowanie
Dibutyl ether may be used as a solvent for the synthesis of tricarbonyl[(1,2,3,4-η)-1- and 2-methoxy-1,3-cyclohexadiene]iron by the reaction of 1-methoxy-1,4-cyclohexadiene with iron pentacarbonyl.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Solubility of anthracene in binary alcohol+ dibutyl ether solvent mixtures.
Powell JR and Acree Jr.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(4), 914-916 (1995)
A chemical kinetic study of the oxidation of dibutyl-ether in a jet-stirred reactor.
Thion S, et al.
Combustion and Flame, 185, 4-15 (2017)
Tricarbonyl [(2, 3, 4, 5-?)-2, 4-Cyclohexadien-1-One] Iron and Tricarbonyl [(1, 2, 3, 4, 5-?)-2-Methoxy-2, 4-Cyclohexadien-1-yl] Iron (1+) Hexafluorophosphate (1-) from Anisole.
Birch AJ &amp; Chamberlain KB
Organic Syntheses, 57, 107-107 (1977)
Seon-Joo Choi et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 31404-31412 (2018-08-28)
All-solid-state lithium batteries (ASSLBs) based on sulfide solid electrolytes (SEs) have received great attention because of the high ionic conductivity of the SEs, intrinsic thermal safety, and higher energy density achievable with a Li metal anode. However, studies on practical